Imprimer
Dextran sulphate sodium salt, Calbiochem®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
265152-10 265152-50
265152-10EA 144 EUR
265152-10 265152-50
Dextran sulphate sodium salt, Calbiochem®
Dextran sulphate sodium salt
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1