Imprimer
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, qualité Biotechnologie for biotechnology 1 Phase
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
K169-100MLEA 180 EUR
K169-100ML K169-400ML
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, qualité Biotechnologie for biotechnology 1 Phase
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique
Solution de phénol prête à l'emploi, à phase unique qui n'a pas à être équilibrée avec une solution tampon avant utilisation. Pré-mélangée avec de l'alcool isoamylique (25:24:1).
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133763
Numéro CAS: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivité (50%, Eau)@25°C 250 uS - 330 uS
pH (50%, Eau) @25°C 8.05 - 8.35