Phénol 99% 99 Biotechnology, buffered
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide phénique
Conditionné à pH 6,6, ce mélange est pourvu d'un tampon alcalin complémentaire qui permet au chercheur d'augmenter facilement le pH jusqu'à 7,9 pour la purification de l'ADN.
Formule:
C₆H₅OH Poids moléculaire: 94.11 g/mol Point d'ébullition: 181.7 Point de fusion: 40.8 Point éclair: 81 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002143 Numéro CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 2821 ADR: 6.1 II Indice Merck: 12,07390 |
Résultats des tests de spécification
Abs.@ 330nm |
|
Abs.@ 405nm |
|
Abs.@ 510nm |
|
pH (Tampon) @25°C | 7.7 - 8.1 |
Pureté |
|