Imprimer
Butyromètre de précision, sans bouchon
Fournisseur: GERBER FUNKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3150 3150-O 3150-C 3150-C-O
614-0088EA 49 EUR
614-0088 GERB3150-O GERB3150-C GERB3150-C-O
Butyromètre de précision, sans bouchon
Butyromètres
Pour le lait de consommation et le lait caillé, paroi graduée arrière dépolie, tolérance d'erreur 0,025%.