Extrait de levure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La fraction soluble dans l'eau de levure autolysée contenant une source de vitamine B complexe.
- High purity extract
- Used for supplementing media