Imprimer
Testeurs de sédiments pour le lait
Fournisseur: GERBER FUNKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4800 4810
511-0076EA 521 EUR
511-0076 614-0196
Testeurs de sédiments pour le lait
Porte-filtres
SEDILAB: Testeur de sédiments manuel. Avec pince de fixation sur une table.
SEDILAB-E: Testeur de sédiments à pompe pour le test en série de la contamination particulaire des liquides, et notamment le test de sédiments du lait. Protection contre les éclaboussures. Env. 800 échantillons par heure. Images de sédiments précisément définies.
Pump design sediment tester for serial testing of liquids for particle contamination, particularly for sediment testing of milk.