Imprimer
Systèmes de nettoyage, VertiKlean®, MAX™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VKMX0125 VKMX0225 VKMX0275 VKMX0175 VKMX0325 VKMX0375 VKSE0200 VKSE0250 VKSE0100 VKSE0150 VKSE0350 VKSE0300
141-0989EA 745 EUR
141-0989 141-0991 141-0992 141-0990 141-0993 141-0995 129-1477 129-1478 129-1195 129-1196 129-1480 129-1479
Systèmes de nettoyage, VertiKlean®, MAX™
Serpillières
Le VertiKlean® MAX™ est conçu pour l'application de désinfectants sur des surfaces horizontales et verticales, et est parfaitement adapté au nettoyage en général des plafonds, sols et murs. Ce balai léger est équipé d'une seule couche de mousse polyuréthane hydrophile laminée sur du tissu microfibre de polyester et maintenue par une plaque thermoformée semi-rigide qui s'enclenche facilement sur un support de tête de balai VertiKlean®.
  • Mousse d'uréthane hydrophile et polyester tricoté de la tête de balai retenant mieux les liquides que les produits concurrents
  • Découpe au laser garantitssant la jointure entre la mousse et le polyester, ce qui réduit les risques de contamination par des fibres et particules
  • Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
  • Dure plus longtemps que les balais éponge classiques
  • Permet l'application uniforme des désinfectants et des solutions de nettoyage
  • Compatible avec une large gamme de solutions
Le faible encombrement du VertiKlean® MAX™ permet le nettoyage des espaces réduits. Grâce au nouveau matériau en microfibres nervurées, le balai glisse facilement sur les sols et surfaces texturées, et permet une meilleure élimination de la contamination. Le support de tête de balai pivotant facilite le nettoyage des encadrements de portes et de fenêtres, ainsi que des luminaires et des équipements lourds.
Disponible en trois longueurs pour répondre à tous les besoins de nettoyage. Le plus petit modèle, VertiKlean® MAX™ est adapté aux tâches de nettoyage dans des espaces confinés, tels que le nettoyage et la désinfection des hottes d'aspiration, des isolateurs et des mini-environnements. Les modèles VertiKlean® MAX™ Medium et Large sont adaptés au nettoyage et à la désinfection des grandes surfaces dans les salles blanches et les environnements contrôlés.