Imprimer
Tampons Tris-Borate-EDTA (TBE)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0478-2PKEA 104 EUR
0478-2PK 0478-40L 0658-4L J885-1L J885-4L 0658-1L 0658-20L 0658-5L J885-5L
Tampons Tris-Borate-EDTA (TBE)
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Le tampon TBE est conçu pour les techniques d'électrophorèse d'ADN avec de l'acrylamide et de l'agarose. Les tampons sont disponibles sous forme de concentré liquide ou de Ready-Pack™ (sachet contenant suffisamment de matière pour préparer 1 l de concentré 10X).
  • Haute capacité de tampon
  • Grande force ionique
  • Permet d'exécuter une électrophorèse prolongée sans recirculation du tampon
  • Options de conditionnement pratiques pour limiter la pesée et le mélange
La solution (1X) se compose de 0,089 M de base tris, 0,089 M de borate et 0,002 M d'EDTA, du sel disodique, du dihydrate avec un pH final de 8,3.
Attention: *Note: TBE has a tendency to precipitate over time. If this occurs, redissolve in solution.