Imprimer
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
K180-250ULEA 282 EUR
K180-250UL
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Échelle avec 13 fragments de 100 à 3000 bp pour une identification facile de la bande.
Also available pre-mixed with loading dye.