Imprimer
VWR® UltraPure, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
K915-1.6LEA 202 EUR
K915-1.6L K915-4L K915-5L
VWR® UltraPure, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Le TAE est un tampon très souvent utilisé pour les applications d'électrophorèse sur gel d'agarose nécessitant une résolution et une séparation élevées de l'ADN double brin à haut poids moléculaire. Le tampon TAE est plus compatible avec les manipulations dans le gel et les procédure de récupération des bandes que le tampon TBE.
  • Idéal pour la récupération de l'ADN et les manipulations dans le gel
  • Faible force ionique
  • Meilleure résolution des grands fragments d'ADN (>ADN 12 kb)
  • Options de conditionnement pratiques pour limiter la pesée et le mélange
Composition du tampon TAE (1X) : Tris-Acétate 0,04 M ; EDTA 0,001 M ; pH final 8,0