Imprimer
Lames à cavités
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1320000 1320202 1320002 1320102
631-9475EA 31.2 EUR
631-9475 630-1613 630-1611 630-1612
Lames à cavités
Lames Lames de microscopie à cavité
En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
Carefully ground and polished for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certifications: IVD 98/79/EC