Imprimer
Tampons Tris-Glycine, concentration 10X, ultrapure
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0307-4LEA 285 EUR
0307-4L 0307-1L 0307-5L
Tampons Tris-Glycine, concentration 10X, ultrapure
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Tampons de migration pour les deux électrophorèses avec gel des protéines 1-D et 2-D.
  • Solutions concentrées avec différents choix d'options de conditionnement.
Une solution de travail 1X contient 0,025 M de base tris et 0,192 M de glycine.