Cocktails d'inhibiteur de protéase, usage général
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ce produit contient un mélange d'inhibiteurs de protéase : AEBSF, aprotinine, E-64, bestatine et leupeptine. Chaque flacon peut être reconstitué dans 1 ml d'eau déionisée pour former une solution 100X.
- Préserve efficacement l'état natif des protéines
M222 avec EDTA