VWR®, TE (Tris-EDTA) buffer, pH 8,0 for biotechnology
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ready to use Tris-EDTA buffer.
- Composition: 10 mM Tris, 1 mM EDTA
- pH 8,0