Imprimer
Biocompatible precolumn filters, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A-355 A-355-01 A-355-02 A-356
554-2212EA 183 EUR
554-2212 554-3033 554-3034 554-2213
Biocompatible precolumn filters, Upchurch Scientific®
Filtres Filtres de précolonnes
Pré-filtre de colonne, corps en PEEK et frittés PEEK avec anneau en PCTFE
  • Avec trous traversants de 0,50 mm de diamètre et cônes de diffusion de 8° pour un étalement et un mélange minimal de la bande
  • Conçus pour être utilisés avec des tubes de 1/16" de diamètre externe
  • Pression nominale de 5000 psi (345 bar)