Imprimer
Filtres d'aspiration de phase mobile, Bottom-of-the-Bottle™, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A-426 A-437 A-438 A-445 A-446 A-550 A-551
UPCHA-426EA 74.5 EUR
UPCHA-426 UPCHA-437 554-1977 UPCHA-445 554-3041 554-3046 UPCHA-551
Filtres d'aspiration de phase mobile, Bottom-of-the-Bottle™, Upchurch Scientific®
Filtres Filtres de traitement des liquides
Acier inoxydable, PEEK ou UHMWPE.
  • Les filtres d'aspiration de phase mobile en acier assurent l'aspiration jusqu'à 3 mm de fond
  • Les filtres d'aspiration de phase mobile en PEEK assurent l'aspiration jusqu'à 2 mm de fond
  • Les filtres d'aspiration de phase mobile en UHMWPE assurent l'aspiration jusqu'à 2,5 mm de fond