Imprimer
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
A11044.0E A11044.22 A11044.30 A11044.36
A11044.0EEA 398 EUR
A11044.0E A11044.22 A11044.30 A11044.36
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium) ≥98%
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium)
Purity: 98+% CAS No.: 867-44-7 Molecular Formula: C4H12N4S2.H2SO4 Formula Weight: 278.38 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 3917217
Formule: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Point de fusion: ∼ 235 °C (déc.)
Densité: 1,28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013055
Numéro CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7