2-(Tributylstannyl)pyridine tech. 80%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 80%
CAS No.: 17997-47-6
Molecular Formula: C17H31NSn
Formula Weight: 368.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 130-132°/0.8mm
Beilstein Reference: 479329
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00052052
Formule:
C₁₇H₃₁NSn Point d'ébullition: 130…132 °C (0,8 mmHg) Densité: 1,15 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052052 Numéro CAS: 17997-47-6 UN: 2788 ADR: 6.1,III |