Imprimer
Acide orotique monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Orotic acid hydrate, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate
A18594.18 A18594.30
A18594.18EA 49.8 EUR
A18594.18 A18594.30
Acide orotique monohydraté ≥98%
Acide orotique monohydraté
Purity: 98% CAS No.: 50887-69-9 Molecular Formula: C5H4N2O4.xH2O Formula Weight: 156.10(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 383901 Merck Reference: 14,6876 MDL No.: MFCD00006027
Formule: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Poids moléculaire: 156.10 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149398
Numéro CAS: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8