Imprimer
Acide orotique monohydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Orotic acid hydrate, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate
129571000 129575000
ACRO129571000EA 94.5 EUR
ACRO129571000 ACRO129575000
Acide orotique monohydraté 98%
Acide orotique monohydraté
Formule: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Poids moléculaire: 156.10 g/mol (anhy)
Point de fusion: 334 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149398
Numéro CAS: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (1 g, 130°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 %