Vitamine K1 (Phytoménadione)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
CAS No.: 84-80-0
Molecular Formula: C31H46O2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₃₁H₄₆O₂ Poids moléculaire: 450.6958 g/mol Point d'ébullition: ∼140 °C (0.001 m) Point de fusion: ∼–20 °C Densité: 0.984 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00214063 Numéro CAS: 84-80-0 EINECS: 201-564-2 |