DL-Mentol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
Purity: 98+%
CAS No.: 89-78-1
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4615
Odour: Sweet
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 3194263
Merck Reference: 14,5837
MDL No.: MFCD00001484
Formule:
C₁₀H₂₀O Point d'ébullition: 212…216 °C Point de fusion: 33…36 °C Densité: 0,890 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001484 Numéro CAS: 89-78-1 EINECS: 201-939-0 Indice Merck: 14,5837 |