γ-Cyclodextrine hydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
CAS No.: 91464-90-3
Molecular Formula: C48H80O40.xH2O
Formula Weight: 1297.15(anhy)
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 5725162
Merck Reference: 14,2718
Optical Rotation: +177° (c=1 in water) on dry basis
MDL No.: MFCD00149574
Formule:
C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O Point de fusion: ∼ 267 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149574 Numéro CAS: 91464-90-3 EINECS: 241-482-4 Indice Merck: 14,2718 |