β-Cyclodextrine hydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 68168-23-0
Molecular Formula: C42H70O35.xH2O
Formula Weight: 1134.98(anhy)
Melting Point: 288° dec.
Beilstein Reference: 5915513
Merck Reference: 14,2718
Optical Rotation: +142° (c=1.5 in water)
MDL No.: MFCD00150811
Formule:
C₄₂H₇₀O₃₅·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150811 Numéro CAS: 68168-23-0 EINECS: 231-493-2 Indice Merck: 14,2718 |