2-Amino-4-méthyl-3-thénoate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 43088-42-2
Molecular Formula: C8H11NO2S
Formula Weight: 185.25
Melting Point: 79-83°
Beilstein Reference: 1366073
Formule:
C₈H₁₁NO₂S Point de fusion: 79…83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051669 Numéro CAS: 43088-42-2 |