3-Amino-2-thénoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 22288-78-4
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 100-102°/0.1mm
MDL No.: MFCD00009765
Formule:
C₆H₇NO₂S Point d'ébullition: 100…102 °C (0,1 mmHg) Point de fusion: 63…67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009765 Numéro CAS: 22288-78-4 EINECS: 244-895-8 |