Imprimer
3-Amino-2-thénoate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
214300100 214300500
ACRO214300100EA 74.4 EUR
ACRO214300100 ACRO214300500
3-Amino-2-thénoate de méthyle 99%
3-Amino-2-thénoate de méthyle
Formule: C₆H₇NO₂S
Point d'ébullition: 100…102 °C (,1 mmHg)
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009765
Numéro CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %