Imprimer
2-Amino-3-thénoate de méthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
H55482.03 H55482.06
H55482.03EA 38.2 EUR
H55482.03 H55482.06
2-Amino-3-thénoate de méthyle 97%
2-Amino-3-thénoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 4651-81-4 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Melting Point: 76-81° MDL No.: MFCD00159547
Formule: C₆H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00159547
Numéro CAS: 4651-81-4