Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
L00313.09 L00313.18
L00313.09EA 58.1 EUR
L00313.09 L00313.18
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine ≥98%
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine
Purity: 98+% CAS No.: 20734-58-1 Molecular Formula: C14H18N2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-51° Boiling Point: 144-145°/7mm Beilstein Reference: 396782 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00003920
Formule: C₁₄H₁₈N₂
Point d'ébullition: 144…145 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 47…51 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003920
Numéro CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3263
ADR: 8,III