Imprimer
1,3-Dichloroisoquinoléine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
382410010 382410050
ACRO382410010EA 110 EUR
ACRO382410010 ACRO382410050
1,3-Dichloroisoquinoléine 97%
1,3-Dichloroisoquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
Poids moléculaire: 198.05 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034750
Numéro CAS: 7742-73-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %