Imprimer
Cyanamidure de calcique, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89462.36 89462.22 89462.57
89462.36EA 166 EUR
89462.36 89462.22 89462.57
Cyanamidure de calcique, tech.
Cyanamidure de calcique
CAS No.: 156-62-7 Molecular Formula: CCaN2 Formula Weight: 80.11 Physical Form: Powder Density: 2.29 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Gray to dark gray Odour: Specific type Melting Point: 1340° Beilstein Reference: 4124391 Merck Reference: 14,1662 UN No.: 1403 MDL No.: MFCD00064894
Formule: CCaN₂
Point de fusion: 1340 °C
Densité: 2,29
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064894
Numéro CAS: 156-62-7
EINECS: 205-861-8
UN: 1403
ADR: 4.3,III
Indice Merck: 14,1662