Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthylbenzidine 97.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
138380050 138380250
ACRO138380050EA 145 EUR
ACRO138380050 ACRO138380250
N,N,N',N'-Tétraméthylbenzidine 97.5%
N,N,N',N'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008310
Numéro CAS: 366-29-0
EINECS: 206-676-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)