4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 99768-12-4
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD01632203
Formule:
C₈H₉BO₄ Point de fusion: 220…225 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01632203 Numéro CAS: 99768-12-4 |