Imprimer
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 57.8 EUR
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093046
Numéro CAS: 99769-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %