Imprimer
Acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11256.06 L11256.14
L11256.06EA 47.9 EUR
L11256.06 L11256.14
Acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque 97%
Acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 50670-83-2 Molecular Formula: C9H10N2O3 Formula Weight: 194.19 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 2726882
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point de fusion: ∼ 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060120
Numéro CAS: 50670-83-2
EINECS: 256-702-4