Imprimer
4-(Allyloxy)benzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13773.09 A13773.18
A13773.09EA 65.3 EUR
A13773.09 A13773.18
4-(Allyloxy)benzaldéhyde ≥97%
4-(Allyloxy)benzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 40663-68-1 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5695 Boiling Point: 150-152°/18mm Beilstein Reference: 2206924 MDL No.: MFCD00014133
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162.19 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (18 mmHg)
Densité: 1.058
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014133
Numéro CAS: 40663-68-1
EINECS: 255-027-2