Oxyde de 4-bromophényle et de phényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 101-55-3
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₉BrO Point d'ébullition: 304…305 °C Point de fusion: 17…18 °C Densité: 1,420 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000094 Numéro CAS: 101-55-3 EINECS: 202-952-4 UN: 3082 ADR: 9,III |