Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 2530-85-0
Molecular Formula: C10H20O5Si
Formula Weight: 248.35
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.431
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 1952435
MDL No.: MFCD00008593
Formule:
C₁₀H₂₀O₅Si Poids moléculaire: 248.35 g/mol Point d'ébullition: 190 °C Densité: 1.045 Point éclair: 92 °C (197 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008593 Numéro CAS: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |