Glycinate de benzyle chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Gly-OBzl·HCl, H-DL-Gly-OBzl hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, H-DL-Gly-OBzl.HCl
Purity: 98%
CAS No.: 2462-31-9
Molecular Formula: C9H11NO2.HCl
Formula Weight: 201.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00035442
Formule:
C₉H₁₁NO₂·HCl Poids moléculaire: 201.65 g/mol Point de fusion: 139…140 °C |
Numéro MDL:
MFCD00035442 Numéro CAS: 2462-31-9 |