Imprimer
Hydrogénosulfate de 2-aminoéthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfuric acid Mono(2-aminoethyl) Ester, 2-Aminoethyl Hydrogen sulphate
103641000 103645000
ACRO103641000EA 116 EUR
ACRO103641000 ACRO103645000
Hydrogénosulfate de 2-aminoéthyle 99%
Hydrogénosulfate de 2-aminoéthyle
Formule: C₂H₇NO₄S
Point de fusion: 277…280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008179
Numéro CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test