Imprimer
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
416950250 416951000 416955000 416950000
ACRO416950250EA 56.1 EUR
ACRO416950250 ACRO416951000 ACRO416955000 416950000.
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine 98+%
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine
Formule: C₉H₂₃N₃
Point de fusion: 18 °C
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014876
Numéro CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %