Carbamate d'ammonium, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Carbamic acid ammonium salt
MQ300
Formule:
H₂NCO₂NH₄ Poids moléculaire: 78.07 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013010 Numéro CAS: 1111-78-0 EINECS: 214-185-2 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 790 g/l (20 °C) |
Melting Point | 152 °C (closed capillary tube) |
Molar Mass | 78.07 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Vapor Pressure | 82 hPa (20 °C) |
Density | 1.6 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |