Dimcarb (dimethylammonium dimethylcarbamate) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
(CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH Point d'ébullition: 60…61 °C (760 mmHg) Densité: 1,05 g/cm³ Point éclair: 13 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00029888 Numéro CAS: 4137-10-4 UN: 2733 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % |
Ratio | < 2.0/1 Carbon dioxide/Dimethylamine |