Imprimer
Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
139610250 139611000
ACRO139610250EA 52.5 EUR
ACRO139610250 ACRO139611000
Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle 99%
Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle
Formule: C₁₁H₁₈O₆
Point d'ébullition: 99 °C (,5 mmHg)
Densité: 1,07 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009154
Numéro CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %