Imprimer
Glycinate de méthyle chlorhydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
120101000 120105000
ACRO120101000EA 46.8 EUR
ACRO120101000 ACRO120105000
Glycinate de méthyle chlorhydrate 98%
Glycinate de méthyle chlorhydrate
Formule: C₃H₈ClNO₂
Point de fusion: 173…177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012870
Numéro CAS: 5680-79-5
EINECS: 227-139-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure