Imprimer
Glycinate d'éthyle chlorhydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): H-Gly-OEt.HCl, Glycine Ethyl Ester HCl, Ethyl Glycinate Hydrochloride
A10315.0E A10315.22 A10315.36
A10315.0EEA 392 EUR
A10315.0E A10315.22 A10315.36
Glycinate d'éthyle chlorhydrate ≥99%
Glycinate d'éthyle chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 623-33-6 Molecular Formula: CH3CH2O2CCH2NH2.HCl Formula Weight: 139.58 Melting Point: 144-148° Beilstein Reference: 3594034
Formule: C₄H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 139.58 g/mol
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012871
Numéro CAS: 623-33-6
EINECS: 210-787-4