Imprimer
Glycinate d'éthyle chlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Gly-OEt.HCl, Glycine Ethyl Ester HCl, Ethyl Glycinate Hydrochloride
120091000 120095000 120090025
ACRO120091000EA 47.3 EUR
ACRO120091000 ACRO120095000 ACRO120090025
Glycinate d'éthyle chlorhydrate 99%
Glycinate d'éthyle chlorhydrate
Formule: C₄H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 139.58 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012871
Numéro CAS: 623-33-6
EINECS: 210-787-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥3 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Free acid (HCl) ≤0.4 %