Imprimer
Glycinate de iso-propyle chlorhydrate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Gly-OIpr·HCl, Isopropyl 2-aminoacetate hydrochloride
H50249.03 H50249.06
H50249.03EA 43.5 EUR
H50249.03 H50249.06
Glycinate de iso-propyle chlorhydrate 96%
Glycinate de iso-propyle chlorhydrate
Purity: 96% CAS No.: 14019-62-6 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 MDL No.: MFCD00151826
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 153.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151826
Numéro CAS: 14019-62-6