Imprimer
1,3-Bis(triméthylsilyl)urée ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
L01301.18 L01301.30
L01301.18EA 34 EUR
L01301.18 L01301.30
1,3-Bis(triméthylsilyl)urée ≥98%
1,3-Bis(triméthylsilyl)urée
Purity: 98+% CAS No.: 18297-63-7 Molecular Formula: C7H20N2OSi2 Formula Weight: 204.42 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1937452
Formule: C₇H₂₀N₂OSi₂
Point de fusion: ∼ 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008260
Numéro CAS: 18297-63-7
EINECS: 242-177-9