Imprimer

Potassium nitrate 1 mol/l en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Nitrate de potassium

PRLSMC310429.1000EA 48.3 EUR
PRLSMC310429.1000
Potassium nitrate 1 mol/l en solution aqueuse
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Poids moléculaire: 101,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR